accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SN(S)(S)OOOCH3(S)H3CONSH3CHNO

CAS RN 156177-65-0

IUPAC Nombre: methyl (15S,16S,18S)-10,23-bis[(ethylsulfanyl)methyl]-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboperoxoate
Sinónimos: methyl (15S,16S,18S)-10,23-bis[(ethylsulfanyl)methyl]-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboperoxoate
Peso molecular (g/mol): 615.76
Fórmula molecular: C33H33N3O5S2
InChi Key: WMBUVOLZSWTKMP-KQFGJPIXSA-N
SMILES: CCSCC1=CC=C2N3[C@@H]4C[C@H](C(=O)OOC)[C@](C)(O4)N4C5=C(C=C(CSCC)C=C5)C5=C4C3=C(C2=C1)C1=C5CNC1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados