accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNHNOHNCH3H3CCH3ONNNH2NBrOHOH

CAS RN 1561178-17-3

IUPAC Nombre: 3-(3-{[(5-{4-amino-5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methyl](propan-2-yl)amino}propyl)-1-(4-tert-butylphenyl)urea
Sinónimos: 3-(3-{[(5-{4-amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methyl](isopropyl)amino}propyl)-1-(4-tert-butylphenyl)urea
Peso molecular (g/mol): 618.58
Fórmula molecular: C28H40BrN7O4
InChi Key: IQCKJUKAQJINMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)N(CCCNC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)CC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C2=C(N)N=CN=C12
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados