CAS RN 156-56-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hipoglicina A (85%), TRC
CAS: 156-56-9 Fórmula molecular: C7 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 141.17 Sinónimo: L-alpha-Amino-beta-methylenecyclopropanepropionic Acid;alpha-Amino-beta-(2-methylenecyclopropyl)propionic Acid Nombre IUPAC: 2-amino-3-(2-metilideneciclopropil)ácido propanoico SMILES: C([C@@H](C(O)=O)N)[C@@H]1C(=C)C1