accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNH

CAS RN 156-10-5

IUPAC Nombre: 4-nitroso-N-phenylaniline
Sinónimos: 4-nitroso-N-phenylbenzenamine
Peso molecular (g/mol): 198.23
Fórmula molecular: C12H10N2O
InChi Key: OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados