CAS RN 155683-61-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-metil etinil estradiol, TRC
CAS: 155683-61-7 Fórmula molecular: C21 H26 O2 Peso molecular (g/mol): 310.43 Sinónimo: (17α)-4-Methyl-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (9CI),4-Methyl Ethynyl Estradiol,4-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (4-Methyl-ethinylestradiol),Ethinylestradiol Imp K. (EP) Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-4,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenotrino-3,17-diol SMILES: Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12