CAS RN 1555527-48-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2-Difluoro-2-(tiofeno-2-il)etano-1-amina, TRC
CAS: 1555527-48-4 Fórmula molecular: C6H7F2NS Peso molecular (g/mol): 163.19 Sinónimo: beta,beta-Difluoro-2-thiopheneethanamine Nombre IUPAC: 2,2-difluoro-2-tiofeno-2-iletanola SMILES: NCC(F)(F)c1cccs1