accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3NCH3(S)(S)(R)O(S)OOOH

CAS RN 155-41-9

IUPAC Nombre: (1S,2R,4S,5S)-7-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Sinónimos: methylscopolamine bromide
Peso molecular (g/mol): 398.3
Fórmula molecular: C18H24BrNO4
InChi Key: CXYRUNPLKGGUJF-ODDNLWGVSA-M
SMILES: [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados