accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnSSNSSN

CAS RN 155-04-4

IUPAC Nombre: zinc(2+) bis((1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanide)
Sinónimos: zinc(2+) bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanide)
Peso molecular (g/mol): 397.85
Fórmula molecular: C14H8N2S4Zn
InChi Key: PGNWIWKMXVDXHP-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Zn++].[S-]C1=NC2=CC=CC=C2S1.[S-]C1=NC2=CC=CC=C2S1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados