CAS RN 15485-66-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(2,4,6-Trihidroxifenil)-2-(4-metoxifenil)etanola, TRC
CAS: 15485-66-2 Fórmula molecular: C15H14O5 Peso molecular (g/mol): 274.26 Nombre IUPAC: 2-(4-metaxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanol SMILES: COc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1