CAS RN 154592-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piritión de cobre, TRC
CAS: 154592-20-8 Fórmula molecular: 2C5 H4 N O S . Cu Peso molecular (g/mol): 315.86 Nombre IUPAC: cobre; 1-oxidopiridina-2-tión SMILES: [Cu+2].[O-]N1C=CC=CC1=S.[O-]N2C=CC=CC2=S