CAS RN 154026-93-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster terc-butílico del ácido (3R,5S)-6-cloro-3,5-dihidroxihexanoico (~90 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3R,5S)-6-cloro-3,5-dihidroxihexanoato de 1,1-dimetiletilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster terc-butílico del ácido (3R,5S)-6-cloro-3,5-dihidroxihexanoico (~90 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.