CAS RN 15399-05-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 2-hidroxi-3-fenilpropanoato, TRC
CAS: 15399-05-0 Fórmula molecular: C11H14O3 Peso molecular (g/mol): 194.22 Nombre IUPAC: Etil 2-hidroxi-3-fenilpropanoato SMILES: CCOC(=O)C(O)Cc1ccccc1