CAS RN 1539318-36-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ DFHBI 1T
Mimic of GFP fluorophore for imaging RNA in living cells
2