CAS RN 153851-71-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cloruro de 6,7-dihidro-6-mercapto-5H-pirazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 6,7-dihidro-6-mercapto-5H-pirazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.