CAS RN 153707-88-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[3-[4-(3-Clorofenil)-1-piperazinil]propil]-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazolidina-3,5-diona, TRC
CAS: 153707-88-1 Fórmula molecular: C23H28ClN5O3 Peso molecular (g/mol): 457.95 Sinónimo: BMS 180492 Nombre IUPAC: 1-[3-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propil]-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazolidina-3,5-dión SMILES: O=C1N(CCOC2=CC=CC=C2)C(NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O