CAS RN 153698-47-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromoacetato de cumil, TRC
CAS: 153698-47-6 Fórmula molecular: C11H13BrO2 Peso molecular (g/mol): 257.12 Sinónimo: 2-Bromoacetic Acid 1-Methyl-1-phenylethyl Ester,alpha-Cumyl Bromoacetate Nombre IUPAC: 2-fenilpropan-2-il 2-bromoacetato SMILES: CC(C)(OC(=O)CBr)c1ccccc1