CAS RN 153203-80-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3,5-dicloro-4-formilbenzoico, TRC
CAS: 153203-80-6 Fórmula molecular: C8H4Cl2O3 Peso molecular (g/mol): 219.02 Nombre IUPAC: Ácido 3,5-dicloro-4-formilbenzoico SMILES: OC(=O)c1cc(Cl)c(C=O)c(Cl)c1