CAS RN 152957-32-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cortisol 21-Sulfato de Sal Potásica, TRC
CAS: 152957-32-9 Fórmula molecular: C21H29KO8S Peso molecular (g/mol): 480.61 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(sulfooxy)-, monopotassium salt, (11β)- (9CI),(11β)-11,17-Dihydroxy-21-(sulfooxy)pregn-4-ene-3,20-dione monopotassium salt,Potassium hydrocortisone 21-sulfate,Cortisol 21-sulfate potassium salt Nombre IUPAC: potasio; [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] sulfato SMILES: [K+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COS(=O)(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23