CAS RN 152503-51-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diosmetina 3',7-Diglucurónida (>85%), TRC
CAS: 152503-51-0 Fórmula molecular: C28 H28 O18 Peso molecular (g/mol): 652.51 Sinónimo: β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5-[7-(β-D-glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[3-[(2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-4-metaxifenilo]-5-hidroxi-4-oxocromeno-7-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico SMILES: COc1ccc(cc1O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C3=CC(=O)c4c(O)cc(O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc4O3