CAS RN 152312-71-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Potasio 2-hidroxi-4-metoxibenzoato, TRC
CAS: 152312-71-5 Fórmula molecular: C8H7KO4 Peso molecular (g/mol): 206.24 Nombre IUPAC: potasio; 2-hidroxi-4-metoxibenzoato SMILES: [K+].COc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1