accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHN(E/Z)

CAS RN 15181-86-9

IUPAC Nombre: ethyl 3-(1H-indol-3-yl)prop-2-enoate
Sinónimos: ethyl 3-(1H-indol-3-yl)prop-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 215.25
Fórmula molecular: C13H13NO2
InChi Key: OQJSITNIWIYWPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados