CAS RN 151716-23-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
epi-(+)-Estrigolactona GR24, TRC
CAS: 151716-23-3 Fórmula molecular: C17 H14 O5 Peso molecular (g/mol): 298.29 Sinónimo: (3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One,(+)-2'-Epigr 24,[3Ar-[3E(S*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One Nombre IUPAC: (3E,3aR,8bS)-3-[[(2S)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetilideno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-one SMILES: CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O