accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHO

CAS RN 151666-08-9

IUPAC Nombre: 3-phenoxypiperidine
Sinónimos: 3-phenoxypiperidine
Peso molecular (g/mol): 177.25
Fórmula molecular: C11H15NO
InChi Key: QDPNIJKUTWDGMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CNCC(C1)OC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados