CAS RN 151455-32-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Arbidol Sulfona, TRC
CAS: 151455-32-2 Fórmula molecular: C22H25BrN2O5S Peso molecular (g/mol): 509.41 Sinónimo: 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester Nombre IUPAC: etil 6-bromo-4-((dimetilamino)metil)-5-hidroxi-1-metil-2-((fenilsulfonil)metil)-1H-indol-3-carboxilato SMILES: BrC1=C(O)C(CN(C)C)=C2C(N(C)C(CS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=C2C(OCC)=O)=C1