CAS RN 151358-48-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.