accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNF

CAS RN 1513-66-2

IUPAC Nombre: 2,3-difluoropyridine
Sinónimos: 2,3-difluoropyridine
Peso molecular (g/mol): 115.08
Fórmula molecular: C5H3F2N
InChi Key: OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CN=C1F
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados