accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOHNHCl

CAS RN 151257-01-1

IUPAC Nombre: 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
Sinónimos: 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 230.74
Fórmula molecular: C11H19ClN2O
InChi Key: WWRHZLCKSVQRBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados