accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNHN

CAS RN 151213-40-0

IUPAC Nombre: octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Sinónimos: octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Peso molecular (g/mol): 126.2
Fórmula molecular: C7H14N2
InChi Key: KSCPLKVBWDOSAI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1NCC2NCCCC12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados