CAS RN 15119-62-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Acetato de Nitrofeniltiol, TRC
CAS: 15119-62-7 Fórmula molecular: C8 H7 N O3 S Peso molecular (g/mol): 197.21 Sinónimo: S-(4-Nitrophenyl) Ester Ethanethioic Acid,S-(p-Nitrophenyl) Ester Thioacetic Acid,p-Nitrobenzenethiol Acetate,4-Nitrophenyl Thiolacetate,S-(4-Nitrophenyl)thioacetate,S-(p-Nitrophenyl) Thioacetate,S-4-Nitrophenyl Ethanethioate Nombre IUPAC: S-(4-nitrofenilo) etanolioato SMILES: CC(=O)Sc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]