accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrNONHONBrO

CAS RN 15114-43-9

IUPAC Nombre: 1,3-dibromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Sinónimos: 1,3-dibromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso molecular (g/mol): 286.87
Fórmula molecular: C3HBr2N3O3
InChi Key: HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados