CAS RN 151052-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2'-(1H-Tetrazol-5-il)-1,1'-bifenil-4-carboxaldehído (impureza de losartán), TRC
CAS: 151052-40-3 Fórmula molecular: C14 H10 N4 O Peso molecular (g/mol): 250.255 Sinónimo: 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde Nombre IUPAC: 4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]benzaldehído SMILES: O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3