CAS RN 15087-02-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Beta-Estradiol 17-(Beta-D-glucuronuro) Sal de sodio, TRC
CAS: 15087-02-2 Fórmula molecular: C24H31NaO8 Peso molecular (g/mol): 470.49 SMILES: C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)C([O])=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](CC1)([H])C5=CC=C(O)C=C5CC4.[Na]