CAS RN 15073-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4a-Metil-colesterol, TRC
CAS: 15073-00-4 Fórmula molecular: C28H48O Peso molecular (g/mol): 400.68 Sinónimo: 4a-Methyl-cholest-5-en-3b-ol,(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-Trimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol Nombre IUPAC: (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-trimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol SMILES: O[C@H]([C@H]1C)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C