accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1501-06-0

IUPAC Nombre: 1,5-diethyl 2-acetylpentanedioate
Sinónimos: 1,5-diethyl 2-acetylpentanedioate
Peso molecular (g/mol): 230.26
Fórmula molecular: C11H18O5
InChi Key: NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados