CAS RN 150098-04-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isómero de losartán N-Tritilo, TRC
CAS: 150098-04-7 Fórmula molecular: C41H37ClN6O Peso molecular (g/mol): 665.23 Sinónimo: 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol Nombre IUPAC: [2-butil-5-cloro-1-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol SMILES: CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7