CAS RN 149888-94-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Diclorhidrato de azimilida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ Azimilide dihydrochloride
Kv11.1 (hERG) channel blocker
3
Azimilide dihydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Azimilide (NE-10064) dihydrochloride is a class III antiarrhythmic compound, inhibits I(Ks) and I(Kr) in guinea-pig cardiac myocytes and I(Ks) (minK) channels expressed in Xenopus oocytes.