accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClClON

CAS RN 14984-68-0

IUPAC Nombre: hydrogen 1-{2-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methoxy]ethyl}piperidine chloride
Sinónimos: cloperastine
Peso molecular (g/mol): 366.33
Fórmula molecular: C20H25Cl2NO
InChi Key: UNPLRYRWJLTVAE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].ClC1=CC=C(C=C1)C(OCCN1CCCCC1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados