accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSOOOONNNFF

CAS RN 149809-43-8

IUPAC Nombre: [5-(2,4-difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl]methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: [5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 449.47
Fórmula molecular: C21H21F2N3O4S
InChi Key: DFWVLCJRFGIRAK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC1COC(CN2C=NC=N2)(C1)C1=C(F)C=C(F)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados