accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNOSHOOONHNCH3SHOOOOSOHOOSOHOO(E)(Z)

CAS RN 14979-11-4

IUPAC Nombre: (3Z,6E)-3,6-bis[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4,5-dioxo-3,4,5,6-tetrahydronaphthalene-2,7-disulfonic acid
Sinónimos: (3Z,6E)-3,6-bis[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 716.68
Fórmula molecular: C24H20N4O14S4
InChi Key: CAWGMVYQLWPWHZ-KKTFQPMKSA-N
SMILES: CC1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(C=C2S(O)(=O)=O)C=C(\C(=N\NC2=CC=C(C)C=C2S(O)(=O)=O)C3=O)S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados