accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 149777-84-4

IUPAC Nombre: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 244.14
Fórmula molecular: C15H21BO2
InChi Key: HHBWKASJNTZJLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados