CAS RN 149690-12-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-des-succinilo-Sacubitril cloruro, TRC
CAS: 149690-12-0 Fórmula molecular: C20 H25 N O2. H CI Sinónimo: (2R,4S)-4-Amino-5-(bifenil-4-il)-2-Ácido metilpenanoico Éster de etílico∣ clorhidrato (αR,Sγ)-γ-Amino-α-metilo-[1,1'-bifenilo]-4-pentanoico ácido Éster de etílico[∣S-(R,S* *)]-γ-Amino-α-metil-[1,1'-bifenilo]-4-pentanoico ácido Éster de etilo clorhidrato∣(2R,4S)-5-([1,1'-bifenilo]-4-il-amino-2-metilpentanoato clorhidrato