CAS RN 149490-61-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(n-Butanosulfonil)-O-[4-(4-piridinil)-butil]-(S)-tirosina, TRC
CAS: 149490-61-9 Fórmula molecular: C22 H30 N2 O5 S Peso molecular (g/mol): 434.55 Sinónimo: Tirofiban Impurity C Nombre IUPAC: (2S)-2-(butilsulfonilamino)-3-[4-(4-piridina-4-ilbutoxi)fenil]ácido propanoico SMILES: CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCc2ccncc2)cc1)C(=O)O