accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNH3COCH3O

CAS RN 149409-57-4

IUPAC Nombre: hydrogen diethyl({2-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl})amine chloride
Sinónimos: hydrogen diethyl({2-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl})amine chloride
Peso molecular (g/mol): 363.93
Fórmula molecular: C21H30ClNO2
InChi Key: LPMIMPZUXJWRJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCN(CC)CCC1=CC=C(OC)C(OCCC2=CC=CC=C2)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados