accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2H2N

CAS RN 14923-84-3

IUPAC Nombre: pyrene-1,6-diamine
Sinónimos: pyrene-1,6-diamine
Peso molecular (g/mol): 232.29
Fórmula molecular: C16H12N2
InChi Key: OWJJRQSAIMYXQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C2C=CC3=C(N)C=CC4=CC=C1C2=C34

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados