accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONN

CAS RN 14906-59-3

IUPAC Nombre: 4-cyanopyridin-1-ium-1-olate
Sinónimos: 4-cyanopyridine oxide
Peso molecular (g/mol): 120.11
Fórmula molecular: C6H4N2O
InChi Key: QNCSFBSIWVBTHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+]1=CC=C(C=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados