CAS RN 148809-28-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (4S,6R)-6-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (4S,6R)-6-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (4S,6R)-6-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.