accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HSOHOH2NHCl

CAS RN 148766-37-4

IUPAC Nombre: 2-amino-2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Sinónimos: 2-amino-2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 171.64
Fórmula molecular: C4H10ClNO2S
InChi Key: MAGCVRLGTQSVGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(N)(CS)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados