CAS RN 148665-49-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3'-[3-(3-azido-2,3-didesoxi-bD-eritro-pentofuranosil)-3,6-dihidro-5-metil-2,6-dioxo-1(2H)-pirimidinil]-3'-desoxi-timidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3'-[3-(3-azido-2,3-didesoxi-Beta-D-eritro-pentofuranosil)-3,6-dihidro-5-metil-2,6-dioxo-1(2H)-pirimidinil]-3'-desoxi-timidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.