CAS RN 148651-39-2
IUPAC Nombre:
4-bromobenzen-1-ide; iodozincylium
Sinónimos:
4-bromobenzen-1-ide; iodozincylium
Peso molecular (g/mol):
348.29
Fórmula molecular:
C6H4BrIZn
InChi Key:
PLIIAGJFCAKUCV-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Zn+]I.BrC1=CC=[C-]C=C1