accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNCl

CAS RN 148152-66-3

IUPAC Nombre: 2-(6-chloropyridin-3-yl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane
Sinónimos: 2-(6-chloropyridin-3-yl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane
Peso molecular (g/mol): 208.69
Fórmula molecular: C11H13ClN2
InChi Key: NLPRAJRHRHZCQQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1=NC=C(C=C1)C1CC2CCC1N2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados